Learn More
Digi-Sense Sondes RTD en acier inox
RTD Bendable-Seath Probes are designed to measure temperature in a confined space.
165.00€ - 173.00€
Spécification
Type de produit | Sonde RTD |
---|---|
Température max. (métrique) | 500°C |
Température min. (métrique) | -50°C |
Plage de températures (impériale) | -58°F to 932°F |
Plage de températures (métrique) | -50°C à +500°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11735759
|
Digi-Sense
08117-99 |
330,2mm |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11725759
|
Digi-Sense
08117-97 |
224,6mm |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Sonde Pt100• Sonde
• Sonde Pt100 gainée inox
• Inclus sans connecteur en l'absence de normalisation des prises.
Spécification
Sonde RTD | |
-50°C | |
-50°C à +500°C |
500°C | |
-58°F to 932°F |