Learn More
Bochem™ Tiges en acier inoxydable
Utilisez les tiges en acier inox Bochem™ pour plus de solidité pour vos opérations en laboratoire.
Marque: Bochem™ 5121
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox 18/10
- Tige pour socle de support
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
600 mm | |
Tige en acier inoxydable | |
Pour socles de support |
600 mm | |
12 mm | |
Sans filetage | |
1 de chaque |