Learn More
BINDER™ Portoir
Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : FD 260, FED 260, BF 260
Marque: BINDER™ 6004-0153
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Espace de stockage pratique
- En acier inox
Spécification
Clayette-grille - stainless steel | |
BINDER appareils FD 260, FED 260, BF 260 | |
Acier inoxydable | |
Accessoire ; Rack |