Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision - Swiss Tweeze
Brucelles Haute Précision - Inox antimagnétique/antiacide, manche perforé
Marque: RUBIS 2G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Brucelles de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace
- Fiable
- Excellente résistance chimique
- Série Swiss Tweeze
- Poignée perforée pour une meilleure prise en main
Spécification
Pointe très fine | |
4.52 in. | |
115 mm | |
1 par unité |
Straight | |
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique | |
Brucelles de haute précision | |
Pinces brucelles à poinçons |