Learn More
Julabo™ Capteur Pt100 externe en acier inoxydable/PTFE
Marque:  Julabo™ 8981016
Code produit. 11990268
  • 815.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Capteur Pt100 externe
Convient au circulateur réfrigéré / chauffant CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME
Acier inox revêtu de PTFE
900 x 6 mm