Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Bécher à bec verseur en acier inox
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 000 ml
Description
Bécher gradué AISI 304 renforcé
• Avec poignée renforcée et bec verseur
• Bécher gradué
• Avec poignée renforcée et bec verseur
• Bécher gradué
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 33.8 oz. |
Diamètre (impériale) externe | 4.6 in. |
Diamètre (métrique) externe | 118 mm |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (impériale) | 5.2 in. |
Hauteur (métrique) | 133 mm |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 800.1°F |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 426,7deg;C |
Type | Bécher |