Learn More
BRAND™ Tige de piston en acier inox
Conçue pour des capacités supérieures à 20 μl.
43.50€ - 49.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DE-M |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Quantité | 3/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11813950
|
BRAND™
701938 |
200 μl |
49.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10473901
|
BRAND™
701932 |
De 20 et 25 mu;l |
49.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10727981
|
BRAND™
701934 |
50 μl |
49.00€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10231931
|
BRAND™
701936 |
100 μl |
49.00€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10251881
|
BRAND™
701930 |
10 μL |
43.50€
3 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10799462
|
BRAND™
701928 |
1, 2, 5 mu;l |
43.50€
3 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Marquage DE-M
- Joint inclus
- 3/boîte
Spécification
DE-M | |
Acier inoxydable | |
3/boîte |