Learn More
Buerkle™ PharmaSpoon™ en acier inox
La PharmaSpoon en acier inoxydable Buerkle™ est conçue pour prélever des échantillons dans l’industrie pharmaceutique.
Marque: Buerkle™ 5324-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour prélever des échantillons de substances poudreuses, de produits intermédiaires et de matériaux dans l’industrie pharmaceutique
- Des matériaux spéciaux avec d’excellentes qualités de surface doivent être utilisés pour empêcher la contamination croisée
- En acier inoxydable AISI316L (1.4404)
- Surface polie à la main (non électropolie)
- Les propriétés de surface de la PharmaSpoon offrent des avantages significatifs
- Les résidus possibles sont même visibles dans le secteur des traces (secteur μg)
- Surface facile à nettoyer
- La PharmaSpoon est également adaptée à l’échantillonnage stérile
Spécification
Cuillère | |
Autoclavable | |
Denrées alimentaires |
Acier inoxydable (V4A) | |
Hautement poli | |
650 mm |