Learn More
Sampling Systems™ PharmaBottles™ en acier inox
Flacons PharmaBottles™ Sampling Systems™ en acier inox sont parfaits pour une utilisation avec des poudres et des liquides.
318.00€ - 325.00€
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||
15839721
|
Sampling Systems™
A846-1000 |
1 000 ml | 102 mm | 178 mm |
325.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15849721
|
Sampling Systems™
A846-500 |
500 mL | 83 mm | 154 mm |
318.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Récipients polyvalents
- Corps et couvercle en acier inox 316L
- Structure robuste
- Intérieur sans fissure
- Toutes les soudures sont meulées et polies
- Complet avec bouchon à vis
- Joint en silicone (conforme aux normes de la FDA) dans le couvercle
Specifications
Acier inoxydable (316L) | |
Bouchon fileté |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction