Learn More
Nickel Electro™ Plateau perforé en acier inoxydable
Le plateau perforé Nickel Electro™ en acier inox doit être utilisé avec des pinces pour flacons et peut être utilisé dans une variété de bains.
Marque: Nickel Electro™ SFT2000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fourni prêt à être assemblé
- En acier inox
- Convient aux flacons Erlenmeyer en verre/polypropylène
- Le plateau se dépose simplement sur la plateforme d’agitateur ou de basculement et s’emboîte parfaitement
Spécification
Plateau perforé | |
Oui | |
2 |
Acier inoxydable | |
Bains-agitateurs NE5-28 |