Learn More
Nickel Electro™ Plateau perforé en acier inoxydable
Le plateau perforé Nickel Electro™ en acier inox doit être utilisé avec des pinces pour flacons et peut être utilisé dans une variété de bains.
Marque:  Nickel Electro™ SFT0050
Code produit. 11736597
  • 433.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fourni prêt à être assemblé
  • En acier inox
  • Convient aux flacons Erlenmeyer en verre/polypropylène
  • Le plateau se dépose simplement sur la plateforme d’agitateur ou de basculement et s’emboîte parfaitement
Spécification
Spécification
Flacon de 50 ml
Acier inoxydable
Bains-agitateurs NE5-28
Plateau perforé
Oui
32