Learn More
Sampling Systems™ Aiguille en acier inoxydable
This range of stainless steel needles makes light work of handling small and intricate materials.
1.48€
Spécification
Type de produit | Dissection Needle |
---|---|
Couleur | Silver |
Matériau | Stainless Steel (AISI 304) |
Stérilité | Non-sterile |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17932112
|
Sampling Systems™
A640-140 |
145 mm | Curved |
1.48€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17972012
|
Sampling Systems™
A638-140 |
147 mm | Straight |
1.48€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Can be used to pick up small items or dissection
- Available with either a straight end or curved end
- Made from one piece and can be easily cleaned after use
- Sharp point is ideal for use in laboratory and production work
Spécification
Dissection Needle | |
Silver | |
Stainless Steel (AISI 304) | |
Non-sterile |