Learn More
AMS Biotechnology™ Kit de vis sans fin pour Mini Soil en acier inoxydable
Marque: AMS Biotechnology™ 209.31
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Préleveur de sol en mallette• Mallette standard
• Comprend:
• 1 tête de sondage sol sec 8,5cm
• 1 tête de sondage sol humide 8,5cm
• 4 tiges 120cm
• 1 poignée 41cm
• Mallette standard
Spécification
Kit de vis sans fin pour Mini Soil | |
Une vis d’alimentation standard et une vis d’assemblage, quatre extensions (3 FT ou 4 FT) et une poignée transversale | |
Échantillonnage environnemental critique | |
121,92cm |
Acier inoxydable | |
Croix | |
6.35 kg |