Learn More
Schneider Gerd™ Micro cuillère-spatule en acier inoxydable
Use this micro spatula and spoon for a variety of applications. Schneider Gerd™ Stainless Steel Micro-Spoon Spatulas are ideal for use with a wide range of compounds.
Spécification
Forme | Cuillère |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type de produit | Micro cuillère-spatule |
Largeur (métrique) | 6mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Description
- Les micro-cuillères collectent et transportent des substances sèches ou des liquides.
- Les spatules sont idéales pour l’agitation et le mélange de poudres.
- Parfaites pour de minuscules quantités de produits chimiques
- Deux formes d’extrémité pour une polyvalence accrue
- Les outils en acier inox poli se nettoient sans effort et résistent à la corrosion.
Spécification
Cuillère | |
Micro cuillère-spatule | |
Acier inoxydable |
1 de chaque | |
6mm |