Learn More
Sampling Systems™ Outil de maillage en acier inoxydable
Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, il convient aux applications les plus exigeantes. Sampling Systems™ L’outil de maillage en acier inoxydable est idéal pour pousser les poudres à travers les grilles à mailles.
Marque:  Sampling Systems™ A516-120
Code produit. 15809691
  • 155.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 316 l acier inoxydable
  • Angles arrondis pour un nettoyage facile
  • Surface lisse
  • Finition satinée
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (316L)
Poli
120 mm
160 mm