Learn More
De Buyer™ Bidon de mesure en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Description
- Graduation tous les 100 ml
- Bord verseur
- Large base pour une meilleure stabilité
- Durable et résistant aux déformations
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Résistance au lave-vaisselle
Spécification
Spécification
Type de base | Large base |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Finition | Bord verseur |
Hauteur (métrique) | 105 mm |
Comprend | Avec poignée et pied |
Graduated | Oui |
Modèle | Large pied |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
De Buyer™ Bidon de mesure en acier inoxydable >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu