Learn More
Cole-Parmer™ Raccords Luer en acier inox
Raccords Luer exceptionnellement résistants adaptés aux environnements chimiques agressifs. Les raccords Luer Cole-Parmer™ en acier inox sont faciles à démonter pour le nettoyage.
103.00€ - 131.00€
Spécification
Type de produit | Raccord Luer |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Environnements chimiques agressifs |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15234743
|
Cole-Parmer™
41507-32 |
Raccord mâle Luer Lock x filetage 1/4 à 28 UNF |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15207086
|
Cole-Parmer™
41507-21 |
Raccord Luer femelle x raccord mâle Luer Lock |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15360334
|
Cole-Parmer™
41507-27 |
Raccord Luer Lock mâle x raccord cannelé 1⁄4 po |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15247776
|
Cole-Parmer™
41507-34 |
Raccord Lueur femelle x filetage UNF 1/4 à 28 po |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Raccords Luer exceptionnellement résistants adaptés aux environnements chimiques agressifs.Les raccords Luer Cole-Parmer™ en acier inox sont faciles à démonter pour le nettoyage.
- Durabilité exceptionnelle
- Démontage facile pour le nettoyage.
- Idéal pour les environnements chimiques agressifs
- Autoclavables
Spécification
Raccord Luer | |
Acier inoxydable | |
1/boîte |
Oui | |
Environnements chimiques agressifs |