Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision
Brucelles Haute Précision - SS antimagnétique/antiacide
Marque: RUBIS 2AL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Brucelles de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace
- Fiable
- Excellente résistance chimique
Spécification
Pointe plate/ronde | |
4.72 in. | |
120 mm | |
1 par unité |
Straight, Self-Locking | |
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique | |
Brucelles de haute précision | |
Pinces brucelles à verrou |