Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision
Brucelles Haute Précision - SS antimagnétique/antiacide
Marque: RUBIS 3L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Brucelles de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace
- Fiable
- Excellente résistance chimique
Spécification
Pointed, Ultra Fine | |
4.72 in. | |
120 mm | |
Each |
Straight, Self Locking | |
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique | |
Brucelles de haute précision |