Learn More
Buerkle™ Échantillonneur de liquide en acier inoxydable V4A
L’échantillonneur liquide en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour liquides fins à visqueux est facile à utiliser grâce à une manipulation d’une seule main.
278.00€ - 330.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de liquide |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
Autoclavable | Autoclavable |
Description | Manipulation d’une seule main |
Type de poignée | Utilisé avec le pouce |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10546094
|
Buerkle™
5326-0001 |
50 ml | 46 mm |
278.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11992468
|
Buerkle™
5326-0002 |
100 ml | 54 mm |
330.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La vanne est ouverte avec le pouce pour vider l’échantillon
- Échantillonneur pour liquides fins à visqueux
- Facile à utiliser grâce à une manipulation d’une seule main
- Avec entonnoir de vidage pour un remplissage en toute sécurité des flacons d’échantillons
- Matériau AISI 316L (1.4404)
Spécification
Échantillonneur de liquide | |
Autoclavable | |
Utilisé avec le pouce | |
32 mm |
Acier inoxydable (V4A) | |
Manipulation d’une seule main | |
Manipulation de liquides fins à visqueux |