Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à liquide en acier inox
Les entonnoirs à liquide en acier inox sont parfaits pour une utilisation avec de nombreux types de liquides différents.
Marque:  Sampling Systems™ A244-120
Code produit. 15899591
  • 39.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en acier inox durable de grade 304
  • Construction sans fissure
  • Bec verseur strié pour faciliter l’écoulement du produit
  • Disponibles dans une large gamme de diamètres supérieurs adaptés à vos besoins spécifiques
Spécification
Spécification
120mm
Acier inoxydable
Entonnoir pour liquides
16mm
Manipulation de liquides