Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à liquide en acier inox
Les entonnoirs à liquide en acier inox sont parfaits pour une utilisation avec de nombreux types de liquides différents.
Marque: Sampling Systems™ A244-150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en acier inox durable de grade 304
- Construction sans fissure
- Bec verseur strié pour faciliter l’écoulement du produit
- Disponibles dans une large gamme de diamètres supérieurs adaptés à vos besoins spécifiques
Spécification
150mm | |
Acier inoxydable | |
Entonnoir pour liquides |
18mm | |
Manipulation de liquides |