Learn More
Bochem™ Plateau de laboratoire en acier inox
Fabriqué par Bochem™ , le plateau de laboratoire en acier inoxydable est utile pour contenir et transporter des articles utilisés pour l’expérimentation en laboratoire.
Marque:  Bochem™ 8703
Code produit. 10170261
  • 226.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inoxydable
  • Angles ronds
  • Côtés en acier pour protéger le contenu
Spécification
Spécification
355 x 305 mm
60 mm
Acier inoxydable
260 mm (bas), 305 mm (haut)
Rectangulaires
355 x 305 x 60 mm
320 mm (bas), 355 mm (haut)
Plateau de laboratoire
1/boîte