Learn More
Fisherbrand™ Bidon en acier inox gradué avec couvercle à charnière
Obtenez des résultats optimaux de nettoyage et de stérilisation avec moins d’effort. Le bidon en acier inox Fisherbrand™ gradué avec couvercle à charnière est le matériau de choix pour les applications nécessitant des surfaces stériles. Versez plus facilement grâce à ce bidon en acier inox 304 transparent, à bec verseur et durable. Toutes les surfaces sont non réactives, très polies et offrent une absorption nulle facilitant le nettoyage.
38.45€ - 90.90€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Comprend | Couvercle à charnière |
Type | Bidon |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15218846
|
Fisherbrand™
JUGS0500HL |
500 ml |
38.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15238846
|
Fisherbrand™
JUGS1000HL |
1 000 ml |
52.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15268846
|
Fisherbrand™
JUGS2000HL |
2 000 ml |
90.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Matériau de choix pour les applications nécessitant des surfaces stériles
- Conviennent aux applications pharmaceutiques et de laboratoire
- Bec verseur facilitant le versement
- Conception interne transparente avec un rebord évasé pour une durabilité optimale
- Bidons transparents en acier inox 304
- Toutes les surfaces sont non réactives, très polies et offrent une absorption nulle facilitant le nettoyage
- Immunisé contre les solutions de stérilisation, la plupart des produits chimiques organiques et des colorants, et une grande variété de produits chimiques inorganiques.
Spécification
Acier inoxydable | |
Couvercle à charnière | |
Bidon | |
Oui |