Learn More
Socorex™ Aiguilles d’injection en acier inoxydable
Fabriquées avec une qualité conforme aux critères suisses, les aiguilles d’injection en acier inox Socorex™ sont des aiguilles Luer-Lock fiables et durables. Elles comprennent une boîte de distribution pour un retrait et une distribution faciles et en toute sécurité des aiguilles.
19.45€ - 58.40€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type | Aiguille d’injection |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de pointe | Biseau tranchant |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11857263
|
Socorex™
371.0503 |
25 G | 3 mm |
24.60€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11807273
|
Socorex™
371.0825 |
21 G | 25 mm |
19.45€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10594235
|
Socorex™
371.0840 |
21 G | 40 mm |
19.45€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11847273
|
Socorex™
371.1030 |
19 G | 30 mm |
19.45€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11867283
|
Socorex™
371.1630 |
16 G | 30 mm |
38.85€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11897283
|
Socorex™
371.2040 |
14 G | 40 mm |
53.00€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11807293
|
Socorex™
371.2050 |
14 G | 50 mm |
58.40€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11867273
|
Socorex™
371.1250 |
18 G | 50 mm |
28.65€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Acier inox
- Biseau tranchant
- Réutilisables
- Autoclavable
- Comprend une boîte distributrice avec un couvercle coulissant pour retirer l’aiguille facilement et en toute sécurité
Spécification
Autoclavables | |
Aiguille d’injection | |
Acier inoxydable | |
Biseau tranchant |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Socorex™ Aiguilles d’injection en acier inoxydable