Learn More
Buerkle™ Échantillonneurs de glace en acier inoxydable
Échantillonneur développé pour l’échantillonnage à partir de matériaux congelés, très visqueux, de type pâte, comme de la crème glacée et substances similaires. La lame en forme de foret se visse dans les marchandises congelées indépendamment lors de la rotation. Le cylindre de prélèvement peut facilement être détaché via une connexion à baïonnette.
754.00€ - 805.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de glace |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316 L (1.4404)) |
Capacité (métrique) | 50 ml |
À utiliser avec (application) | Pour l’échantillonnage à partir de produits congelés |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10388862
|
Buerkle™
5339-0300 |
300 mm |
754.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10585613
|
Buerkle™
5339-0550 |
550 mm |
805.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10444632
|
Buerkle™
5339-1050 |
1050 mm |
760.47€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Acier inoxydable AISI 316 L (1.4404), électropoli
- Stérilisable
- Nettoyage aisé
- Cylindre de prélèvement Ø 38 mm
Spécification
Échantillonneur de glace | |
Acier inoxydable (AISI 316 L (1.4404)) | |
50 ml | |
Pour l’échantillonnage à partir de produits congelés |