Learn More
Alpaco™ Pinces en acier inox avec vis verticales
Garantit un serrage uniforme autour de la tubulure pour des joints parfaitement étanches. Les pinces en acier inox Alpaco™ avec vis verticales sont garanties étanches et sont serrées manuellement sans aucun outil.
Marque:  Alpaco™ I-NH 41/10-1642
Code produit. 11939687
  • 79.25€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Réutilisable
  • Résiste à la pression
  • Aucun lubrifiant requis pour l’assemblage
  • Serrage lisse pour éviter d’endommager la tubulure
Spécification
Spécification
10/paquet
Collier de serrage
Acier inoxydable
de 36 à 41 mm