Learn More
SPEX™ Bille de broyage en acier inox
La bille de broyage en acier inox SPEX™ est une bille de rechange à utiliser avec le 3114 kit de flacons pour broyage en acier inox.
Marque:  SPEX™ 3114SB
Code produit. 15390522
  • 20.60€ / 4 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bille de broyage durable et résistante à usage général
  • Résistance et efficacité élevées avec une résistance modérée à l’abrasion
  • Résiste aux attaques chimiques
  • Composition type : Éléments majeurs – Fe, Cr ; Éléments mineurs – Ni, Mn, S, Si
  • Dureté : Mohs 5-5 1/2 ; Rockwell – C 55-60
Spécification
Spécification
6,35 mm
Kit de flacons pour broyage en acier inoxydable 3114
Acier inoxydable
4 billes