Learn More
Bochem™ Seaux gradués en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les seaux gradués en acier inoxydable Bochemtrade; ont des graduations d’un litre.
111.00€ - 205.00€
Spécification
Type de produit | Seau gradué |
---|---|
Graduations | 1 L |
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10683511
|
Bochem™
8324 |
15 L | 310 mm | 305 mm |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10312911
|
Bochem™
8322 |
280 mm | 235 mm |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10182741
|
Bochem™
8321 |
8 L | 285 mm | 210 mm |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Beschreibung
- Sans bague d’appui
- Gradué pour 1 litre
- Les couvercles doivent être commandés séparément
Spezifikation
Seau gradué | |
1 L | |
Acier inoxydable (18/10) |