Learn More
Bochem™ Seaux gradués en acier inox avec anneau de base
156.00€ - 185.00€
Spécification
Type de produit | Seau gradué |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Comprend | Avec anneau de base |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10137390
|
Bochem™
8315 |
10 L |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10147390
|
Bochem™
8317 |
15 L |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Seau gradué | |
Acier inoxydable (18/10) | |
Avec anneau de base |