Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable
Comporte un intérieur propre et lisse pour une utilisation dans les systèmes HPLC.
64.80€ - 178.00€
Spécification
Type | Tubulure en acier inoxydable de 1/8 po dia.ext. x 2,2mm dia.int. x 2m de longueur |
---|---|
Comprend | Intérieur lisse et propre |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15258723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624173 |
3,1 mm | 2,2 mm | 2 m |
64.80€
2m |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268723
|
Trajan Scientific and Medical™
062418 |
1,6 mm | 0,8 mm | 2 m |
64.80€
2m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10572393
|
Trajan Scientific and Medical™
062406 |
0,80 mm | 0,50 mm | 25 m |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15248723
|
Trajan Scientific and Medical™
062416 |
1,6 mm | 0,8 mm | 10 m |
137.00€
1 pièce |
N/A | |||
10532013
|
Trajan Scientific and Medical™
0624160 |
1,6 mm | 0,8 mm | 5 m |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15218723
|
Trajan Scientific and Medical™
062401 |
0,50 mm | 0,25 mm | 25 m |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15238723
|
Trajan Scientific and Medical™
062415 |
3,1 mm | 2,2 mm | 5 m |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Intérieur lisse et propre
- Fournis sous forme de bobines
- Fournis nettoyés et passivés
Spécification
Tubulure en acier inoxydable de 1/8 po dia.ext. x 2,2mm dia.int. x 2m de longueur | |
Intérieur lisse et propre |