Learn More
Grant Instruments™ Couvercle à gâbles en acier inoxydable
À utiliser avec le bain à agitation linéaire et orbitale OLS Aqua Pro
Marque: Grant Instruments™ LS200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec le bain à agitation linéaire et orbitale OLS Aqua Pro
- Gâbles
- En acier inox
- Comprend un trou d’accès pour les accessoires de refroidissement
- Pour une utilisation avec OLS Aqua Pro
Spécification
Bain-marie à agitation OLS 200 | |
Linear |