Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à pignon en acier inoxydable Clifton™
Obtenez des résultats optimaux pour garder les échantillons dans un bain-marie exempt de contamination et économiser de l’énergie. Conçu pour une utilisation complète de toute la largeur d’un bain-marie Clifton™, les couvercles à pignon en acier inoxydable Clifton™ contribuent à réduire la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement.
Marque: Nickel Electro™ SL1-22
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour une utilisation complète de toute la largeur d’un bain-marie Clifton™
- Permet de réduire l’évaporation
- Permet de garder les échantillons dans un bain-marie exempt de contamination et d’économiser de l’énergie
- Permet l’utilisation prolongée du bain, directement dans les bords du réservoir
- Aucun point d'égouttage ne permet de contaminer les échantillons
- La conception du couvercle garantit le retour de tous les condensats dans le bain
- Poignées isothermes pour une utilisation sûre
- Réduit la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement de votre bain-marie Clifton
- La hauteur la plus basse du pignon est de 45 mm au-dessus du bain
Spécification
Bains-marie avec et sans agitation de 22 et 28 L | |
Acier inoxydable |