Learn More
Bochem™ Pinces en acier inoxydable
À utiliser avec du papier filtre. Les forceps en acier inox BOCHEM™ ont des pointes larges de 12 mm.
Marque:  Bochem™ 1645
Code produit. 11835161
  • 133.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser avec du papier filtre 
Spécification
Spécification
1/boîte
125 mm
Pour le papier filtre
12 mm
Acier inoxydable
Forceps
12 mm
Forceps