Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces en acier inoxydable
Use Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps in sterile production environments and cleanrooms. The forceps are designed for repeated sterilization and autoclaving over years of use.
Marque: Usbeck Laborgeraete™ 3017
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tip Style: Straight/blunt point
- Length: 300mm
- Weight: 0.1kg
Spécification
Pointe droite / courbée | |
300 mm | |
1 par unité |
Acier inoxydable | |
Forceps | |
Forceps |