Learn More
Buerkle™ Pelles pour denrées alimentaires en acier inoxydable
Une pelle à main très stable pour diverses applications, particulièrement adaptée à l’industrie alimentaire.
Marque: Buerkle™ 5371-0200
41.32 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Modèle particulièrement robuste
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Avec prise de suspension pratique
- Connexion transparente de la pelle et du manche creux, donc sans fissures ni bords
- Surface particulièrement lisse et très polie
Spécification
Pelle alimentaire | |
200 ml | |
140 x 75 mm | |
75 mm |
Acier inox (AISI 304 (1.4301)) | |
Apte au contact alimentaire | |
140 mm |