Learn More
Buerkle™ Pelles pour denrées alimentaires en acier inoxydable
Une pelle à main très stable pour diverses applications, particulièrement adaptée à l’industrie alimentaire.
Marque: Buerkle™ 5371-0500
67.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Modèle particulièrement robuste
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Avec prise de suspension pratique
- Connexion transparente de la pelle et du manche creux, donc sans fissures ni bords
- Surface particulièrement lisse et très polie
Spécification
Pelle alimentaire | |
500 ml | |
220 x 130 mm | |
130 mm |
Acier inox (AISI 304 (1.4301)) | |
Apte au contact alimentaire | |
220 mm |