Learn More
Feuille en acier inoxydable, type 304, Thermo Scientific Chemicals
34.00€ - 72.20€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Stainless Steel |
---|---|
Couleur | Argent |
Aspect | Silver -colored foil |
Formule moléculaire | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Numéro MDL | MFCD00148499 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041583.FF |
25 x 25 mm |
34.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480401
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041583.FI |
50 x 50 mm |
49.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041583.GH |
100 x 100 mm |
72.20€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Stainless Steel | |
Silver -colored foil | |
MFCD00148499 | |
Odorless |
Argent | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
It is insoluble in water. | |
Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only