Learn More
Agencinox™ Boîte à fond plat en acier inoxydable
Utilisez ces boîtes dans les services de décontamination, les salles d’opération, la chirurgie, les cliniques et la santé. Les boîtes en acier inox à fond plat Agencinox™ sont idéales pour contenir des pansements et d’autres articles nécessaires aux procédures chirurgicales.
Marque: Agencinox™ 310A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bols à fond plat en acier inoxydable
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Plat | |
Acier inoxydable | |
Boîte | |
100 mm |
250 ml | |
Rond | |
50 mm |