Learn More
Agencinox™ Boîte à fond plat en acier inoxydable
Utilisez ces boîtes dans les services de décontamination, les salles d’opération, la chirurgie, les cliniques et la santé. Les boîtes en acier inox à fond plat Agencinox™ sont idéales pour contenir des pansements et d’autres articles nécessaires aux procédures chirurgicales.
Brand: Agencinox™ 316
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Bols à fond plat en acier inoxydable
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs tailles
Specifications
Plat | |
Acier inoxydable | |
Boîte | |
160 mm |
1000 ml | |
Rond | |
80 mm |