Learn More
Agencinox™ Boîte à fond plat en acier inoxydable avec poignée
Utilisez ces boîtes dans les services de décontamination, les salles d’opération, la chirurgie, les cliniques et la santé. Les boîtes en acier inox à fond plat Agencinox™ sont idéales pour contenir des pansements et d’autres articles nécessaires aux procédures chirurgicales.
66.46€ - 149.46€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Forme | Rond |
Type | Boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11739503
|
Agencinox™
312A |
500 ml |
66.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11749503
|
Agencinox™
316A |
1000 ml |
97.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11759503
|
Agencinox™
320A |
2000 ml |
149.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bols à fond plat en acier inoxydable
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Plat | |
Acier inoxydable | |
Rond | |
Boîte |