Learn More
Grant Instruments™ Pince pour flacon en acier inoxydable
Maintient les flacons en place lorsqu’ils sont utilisés avec les bains à agitation Grant Aqua Pro
Marque:  Grant Instruments™ SC-50
Code produit. 15335852
  • 57.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La pince à ressort assure la sécurité tout en facilitant l’insertion / le retrait des flacons
  • Pour une utilisation avec les bains-marie à agitation OLS et LSB modèle Aqua Pro
Spécification
Spécification
Flacon de 50 ml
Pince à flacons