Learn More
Tenak™ Racks à plateau double en acier inox pour congélateurs verticaux, largeur de 278 mm
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau double Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
Marque: Tenak™ TE29450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Se compose d’un rack avec deux tiroirs, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
- Disponible en deux largeurs différentes
- En acier inox
Spécification
Couvercle | |
Oui | |
Échantillons de tailles différentes | |
1/boîte | |
680 x 278 x 170mm | |
170 mm |
Rack à plateau double | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
1/boîte | |
278 mm | |
680 mm |