Learn More
Nickel Electro™ Boîte de dissection en acier inoxydable
Utile lors du travail avec de petits spécimens et du transport de ceux-ci. La boîte de dissection en acier inoxydable Nickel Electro™ est en acier inoxydable durable et disponible dans différentes tailles.
55.10€ - 74.90€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Forme | Rectangulaires |
Type | Boîte de dissection |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12341369
|
Nickel Electro™
695 |
200 x 310 x 45 mm |
55.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12710036
|
Nickel Electro™
696 |
360 x 260 x 50 mm |
63.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12720036
|
Nickel Electro™
697 |
300 x 450 x 50 mm |
74.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Acier inox
- Forme peu profonde
- Pression d’une seule pièce
- Utile lors du travail avec de petits spécimens et du transport de ceux-ci.
Boîte de dissection, acier inoxydable, pression d’une seule pièce
Spécification
Plat | |
Acier inoxydable | |
Rectangulaires | |
Boîte de dissection |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Boîte de dissection en acier inoxydable