Learn More
De Buyer™ Boîtes en acier inoxydable
Marque: De Buyer™ 328027
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cuvette fond lisse inox AISI 304• Cuvette fond lisse
Spécification
Plat | |
Acier inoxydable | |
Boîte | |
22 cm |
1,9 L | |
Rectangulaires | |
27 cm | |
4 cm |