Learn More
DWK Life Sciences Disque de dessiccateur en acier inox, matériau: 1.4301, Type 304, inoxydable
L'insert du dessiccateur est une plaque filtrante sur laquelle la substance à sécher est placée dans un contenant approprié.
10.20€ - 45.35€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Séchage des matériaux |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10005100
|
DWK Life Sciences
290805705 |
140 mm |
20.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10657541
|
DWK Life Sciences
290806101 |
190 mm |
34.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10667541
|
DWK Life Sciences
290806607 |
235 mm |
34.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10248560
|
DWK Life Sciences
290806907 |
285 mm |
45.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10616971
|
DWK Life Sciences
290804606 |
90 mm |
10.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L'insert du dessiccateur est une plaque filtrante qui sépare la base du dessiccateur en deux zones – un agent dessiccateur se trouve dans la partie inférieure et la substance à sécher est placée dans la partie supérieure. La substance à sécher est placée sur la plaque filtrante dans un contenant approprié pour le séchage.- Le matériau résistant à la chaleur permet de placer des échantillons chauds dans le dessicateur
- Fabriqué en matériau résistant à la chaleur
- Fabriqué en acier inoxydable
Spécification
Acier inoxydable | |
Séchage des matériaux |