Learn More
Fisherbrand™ Pelles cylindriques en acier inoxydable
Obtenez des résultats optimaux pour la pesée et la manipulation d’échantillons et d’autres matériaux de laboratoire avec des pelles cylindriques. Parfaites pour peser n’importe quel type de matériau, de liquides aux gemmes et autres matériaux, les pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable Fisherbrand™ sont particulièrement adaptées aux applications pharmaceutiques.
Marque: Fisherbrand™ 9035
Description
- Pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable
- Particulièrement adapté aux applications pharmaceutiques
- Toutes les surfaces sont non réactives
- Permettent une absorption nulle répondant aux exigences BPF
- Les rayures dans la pelle empêchent toute contamination croisée
Spécification
Pelle | |
Autoclavable | |
Cylindrique | |
285 mm |
Acier inoxydable | |
500 mL | |
Adapté pour des applications pharmaceutiques | |
120 mm |