Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe F1
Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.
912.00€ - 3285.00€
Spécification
Classification F1
Forme Cylindrique
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Poids (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15585129
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB67849
1 g à 5 kg
3285.00€
1 unité
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15515109
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB67822
1 à 100 g
912.00€
1 unité
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15505129
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB67841
1 g à 1 kg
1660.00€
1 unité
Expédition estimée: 28-05-2025
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
F1
Cylindrique
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe F1