Learn More
WLD Tec™ Pédale de commande en acier inox
Marque:  WLD Tec™ 6.000.402
Code produit. 10263283
  • 78.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Accessoires pour bec Gasprofi et Fuego
• Pédale de commande inox
• Déclenchement du brûleur au pied. Câble 3 m
• Inclus avec un câble de 3 m.
Informations sur la commande
Matériel
Spécification
Spécification
Pédale de commande
3 m
Acier inoxydable
Fuego SCS Basic, Gasprofi 1 SCS Micro