Learn More
AB Idesta™ Récipients en acier inox avec couvercle
Avec poignée ronde en finition très polie.
Marque:  AB Idesta™ 51603101+5051310X3
Code produit. 11732074
  • 1040.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fût avec poignées acier 304 L inox
• Capacité 20 à 150L
• Finition satinée
• Soudure invisible et état de surface sans interstice
• Version avec pinces de fermeture, couvercle et robinet de vidange (non autoclavable)
• Fût + couvercle
• Inclus avec poignées et couvercle inox.
Spécification
Spécification
Récipients avec couvercle
220 x 300 mm
10 L
Acier inoxydable
3 pinces, sans couvercle